Learn More
Ácido 4-metilpiridina-3-borónico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10575670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575670 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10575670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430270010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyridine-3-boronic acid
CAS 148546-82-1
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H8BNO2
Número MDL MFCD03788244
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylpyridine-3-boronic acid, 4-methylpyridin-3-yl boronic acid, 4-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 4-methyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-4-picoline, boronic acid, 4-methyl-3-pyridinyl, 4-methyl-3-pyridinyl boronic acid, 4-picoline-3-boronic acid, 4-picoline-5-boronic acid, 4-methyl-3-pyridinyl-boronic acid
Clave InChI ASXFMIDIRZPCGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C=CN=C1)C)(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metilpiridin-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 136.95
PubChem CID 2762711
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.95
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpyridine-3-boronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.