Learn More
4-metilpiridin-2-amina, Mikromol™
Descripción
4-metilpiridin-2-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpyridin-2-amine |
| CAS | 695-34-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methylpyridin-2-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Rifaximin Imp. A (EP), 2-Pyridinamine, 4-methyl-, 4-Picoline, 2-amino- (7CI,8CI), (4-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-4-methylpyridine, 2-Amino-4-picoline, 2-Amino-gamma-picoline, 4-Methyl-2-aminopyridine, 4-Methyl-2-pyridinamine, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine, Aminopicoline, Ascensil, NSC 1490, NSC 176165, NSC 6972, RA 1226, VMI 20-4, W 45, W 45 Raschig, Rifaximin Imp A (EP), Rifaximin Impurity A |
| SMILES | Cc1ccnc(N)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |