Learn More
4′-Metilpropiofenona, TRC
Código de producto. 30138722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138722 50 g 50 g
30136735 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33117550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5337-93-9
Fórmula molecular C10 H12 O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Sinónimo 4'-Methylpropiophenone, 1-(4-Methylphenyl)-1-propanone, 1-(4-Tolyl)-1-propanone, 4'-Methylpropiophenone, Ethyl 4-Methylphenyl Ketone, Ethyl p-Tolyl Ketone, NSC 852, p-Methylpropiophenone
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylpropiophenone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888