Learn More
4'-Metilpropiofenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430257 500 g 500 g
11420257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21673.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5337-93-9 | C10H12O | 148.21 g/mol
4?-Methylpropiophenone is a chemical reagent used in electrocarboxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-metilpropiofenona es un reactivo químico utilizado en reacciones de electrocarboxilación.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y hexano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5337-93-9
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00009312
Clave InChI PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone
PubChem CID 21429
ChEBI CHEBI:59335
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylpropiophenone
Punto de fusión 7°C
Densidad 0.991
Punto de ebullición 238°C to 239°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 500 g
Beilstein 2042137
Información de solubilidad Soluble in chloroform and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 94%