Learn More
4-metilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpiperidine |
| CAS | 626-58-4 |
| Fórmula molecular | C6H13N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 99.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1048 |