Learn More
4-metilpiperidina, TRC
Código de producto. 30467123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467123 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30467123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32566510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpiperidine
CAS 626-58-4
Fórmula molecular C6H13N
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
SMILES CC1CCNCC1
Nombre IUPAC 4-metilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 99.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.1048