Learn More
4-Metilpiperidina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Methylpiperidine acts as a catalyst in the preparation of stilbene derivatives. It is used as an anti-corrosive compound for iron. It is also used in the synthesis of peptides to remove or deprotection of 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-metilpiperidina actúa como catalizador en la preparación de derivados del estilbeno y utiliza como un compuesto anticorrosivo para el hierro. También se usa en la síntesis de péptidos para eliminar o desproteger los grupos de 9-fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc).
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, dióxido de carbono y agentes oxidantes fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpiperidine |
| Punto de fusión | 4°C to 5°C |
| Densidad | 0.838 |
| pH | 13 |
| Punto de ebullición | 123°C to 124°C |
| Temperatura de inflamación | 13°C (55°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.4458 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2733 |
| Mehr anzeigen |