Learn More
4-metilpiperidina-2,2,6,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpiperidine-2,2,6,6-D4 |
| CAS | 1219798-85-2 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H9 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Piperidine-2,2,6,6-d4, 4-methyl- (ACI), 4-Methylpiperidine-2,2,6,6-d4, 4-Pipecoline-2,2,6,6-d4, 4-Methylpiperidine-2,2,6,6-D4, 4-Methylpiperidine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7 H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CC(C)CC([2 H])([2 H])N1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetradeuterio-4-metilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 103.1988 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.1299 g/mol |
| Mostrar más |