Learn More
Anhídrido 4-metilftálico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10587552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10587552 25 g Frasco de vidrio 25 g
10466062 5 g Frasco de vidrio 5 g
10509793 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10587552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414790250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19438-61-0 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19438-61-0
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00041856
Clave InChI ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
PubChem CID 88069
Nombre IUPAC 5-metil-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylphthalic anhydride
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Copos o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylphthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.