Learn More
Yoduro de 4-metilfenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495345 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15495345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58338.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methylphenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 300766-53-4
Densidad 0.997
Fórmula molecular C7H7IZn
Número MDL MFCD01311454
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Beilstein 9694840
Sensibilidad Air and light sensitive
Sinónimo zinc 2+ ion 4-methylbenzen-1-ide iodide
Clave InChI AHAJMZHMDYRVRB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
Nombre IUPAC yodozinc(1+); metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 283.417
PubChem CID 54719946
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.42