Learn More
4-Metilfenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11496416 5 g 5 g
11486416 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11496416
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2096-86-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2096-86-8
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00017250
Clave InChI NOXKUHSBIXPZBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylphenylacetone, 1-4-methylphenyl propan-2-one, 1-p-tolyl propan-2-one, 4-methylphenyl acetone, 1-4-methylphenyl acetone, p-methylphenyl acetone, 1-4-methylphenyl-2-propanone, 2-propanone,1-4-methylphenyl, p-methylphenylacetone, acmc-20amd6
PubChem CID 137428
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)propan-2-ona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylphenylacetone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%