Learn More
(4-metilfenil)(fenil)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Methylphenyl)(phenyl)acetonitrile |
| CAS | 6974-49-8 |
| Fórmula molecular | C15H13N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-phenyl-2-(p-tolyl)acetonitrile, 4-Methyl-α-phenylbenzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, phenyl-p-tolyl- (8CI), (4-Methylphenyl)phenylacetonitrile, (p-Methylphenyl)phenylacetonitrile, 2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetonitrile, NSC 23824 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N/c1-12-7-9-14(10-8-12)15(11-16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,1H3 |
| SMILES | N#CC(C=1C=CC=CC1)C2=CC=C(C=C2)C |
| Nombre IUPAC | 4-metil-α -fenilbencenoacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.11 |