Learn More
beta-D-tiogalactopiranósido de 4-metilfenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428139 1 g 1 g
15438139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66686.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol caliente, DMSO o DMF.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28244-98-6
Fórmula molecular C13H18O5S
Peso molecular (g/mol) 286.342
Número MDL MFCD04973631
Clave InChI IQCLIQLFPVKINX-SJHCENCUSA-N
Sinónimo 4-methylphenylthio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyl oxane-3,4,5-triol, 4-methylphenyl b-d-thiogalactopyranoside, p-tolyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 4-methylphenyl 1-thio-b-d-galactopyranoside, p-methylphenyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyloxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
PubChem CID 7315241
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-metilfenil)sulbaniloxano-3,4,5-triol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranoside
Punto de fusión 137°C to 139°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water,warm methanol,DMSO,or DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo