Learn More
4-metilfenil 4,6-O-bencilideno-beta-D-tiogalactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-thiogalactopyranoside |
| CAS | 161007-96-1 |
| Fórmula molecular | C20 H22 O5 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O5S/c1-12-7-9-14(10-8-12)26-20-17(22)16(21)18-15(24-20)11-23-19(25-18)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-22H,11H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19?,20+/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(S[C@@H]2O[C@@H]3COC(O[C@@H]3[C@H](O)[C@H]2O)c4ccccc4)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4aR,6S,7R,8R,8aR)-6-(4-metilfenil)sulfanil-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7,8-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 374.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1188 |