Learn More
(4-metilfenil)-2-piridinilmetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-methylphenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| CAS | 78539-88-5 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, 2-pyridyl p-tolyl (6CI), (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Methylbenzoyl)pyridine, Pyridin-2-yl-p-tolyl-methanone, 200U66 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | (4-metilfenil)-piridin-2-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 197.2325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0841 |