Learn More
4-Metilfenilo 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-tiogalactopiranósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430497 1 g 1 g
15440497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66025.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28244-99-7 | Molecular Formula: C21H26O9S | Molecular Weight: 454.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28244-99-7
Fórmula molecular C21H26O9S
Peso molecular (g/mol) 454.49
Número MDL MFCD09750783
Clave InChI XRFOIRMXQHXTRL-IFLJBQAJSA-N
PubChem CID 10366693
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-metilfenilo)sulbaniloxano-2-il]metilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Punto de fusión 115°C to 116°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thiohexopyranoside #, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate, 4-methylphenyl2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate ester, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, p-tolyl 2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-4-methylphenyl sulfanyl oxan-2-yl methyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.5
Forma física Polvo