Learn More
Ácido 4-metilfenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460753 250 g 250 g
11440753 10 g 10 g
11450753 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13230.30
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 940-64-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 940-64-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00014365
Clave InChI SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
PubChem CID 70329
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilfenoxi)acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 137°C to 142°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2047591
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%