Learn More
Ácido 4-metilfenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440753 10 g 10 g
11450753 50 g 50 g
11460753 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13230.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 940-64-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 940-64-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00014365
Clave InChI SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
PubChem CID 70329
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilfenoxi)acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 137°C to 142°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2047591
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Methylphenoxy)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (4-Methylphenoxy)acetic acid