Learn More
Ácido (4-metilfenoxi)acético, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10669594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10669594 5 g Frasco de vidrio 5 g
10787913 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10669594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378270050
 Artículo restringido
CAS 940-64-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00014365
Clave InChI SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
PubChem CID 70329
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilfenoxi)acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methylphenoxy)acetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140°C to 142°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(C6H4)OCH2CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Methylphenoxy)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación