Learn More
4-metilfenol (p-cresol), Mikromol™
Código de producto. 18000570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18000570 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18000570 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1132.040100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-metilfenol (p-cresol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylphenol (p-Cresol)
CAS 106-44-5
Nombres de analitos o componentes 4-Methylphenol (p-Cresol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Methylphenol, p-Cresol, Phenol, 4-methyl-, p-Cresol (8CI), 4-Methylphenol, 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-hydroxybenzene, 4-Cresol, 4-Hydroxytoluene, NSC 3696, p-Cresylic acid, p-Hydroxytoluene, p-Methylhydroxybenzene, p-Methylphenol, p-Oxytoluene, p-Toluol, p-Tolyl alcohol, Amylmetacresol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 108.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,0575 g/mol