Learn More
4'-Metilfenazona, TRC
Código de producto. 30138354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138354 1 g 1 g
30012889 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3386201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56430-08-1
Fórmula molecular C12 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo 4'-Methylphenazone
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-2-(4-metilfenil)pirazol-3-ona
SMILES CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccc(C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylphenazone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O/c1-9-4-6-11(7-5-9)14-12(15)8-10(2)13(14)3/h4-8H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1106