Learn More
Ácido 4-metilpentanoico-d11, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpentanoic Acid-D11 |
| CAS | 344298-98-2 |
| Fórmula molecular | C6 D11 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid, 4-Methylpentanoic-d11 Acid, 4-Methylpentanoic Acid-D11, 4-Methylvaleric Acid-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,5,5,5-octadeuterio-4-(trideuteriometil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.2261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1528 g/mol |
| Show More |