Learn More
Ácido 4-metilpentanoico-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpentanoic Acid-D12 |
| CAS | 116287-57-1 |
| Fórmula molecular | C6 D12 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid-d, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid-d, 4-Methylpentanoic Acid-d12, 4-Methylpentanoic Acid-D12, 4-Methylvaleric Acid-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,5,5,5-octadeuterio-4-(trideuteriometil)pentanoato de deuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2322 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1591 g/mol |
| Mostrar más |