Learn More
4-metilpentano-1,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylpentane-1,3-diol |
| CAS | 54876-99-2 |
| Fórmula molecular | C6H14O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(O)CCO |
| Nombre IUPAC | 4-metilpentano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0994 |