Learn More
4-Metilpentanal (hasta una forma hidratada al 75%), TRC
Código de producto. 30135049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135049 500 mg 500 miligramos
30134618 100 mg 100 miligramos
17993785 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325550500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-16-0
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Sinónimo 4-Methylvaleraldehyde, 4-Methyl-1-pentanal, 4-Methylpentan-1-one, Isocaproaldehyde, Isohexanal, γ-Methylvaleraldehyde;
Nombre IUPAC 4-metilpentanal
SMILES CC(C)CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpentanal
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888