Learn More
4-Metilpentan-2-Ona, Extra Puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10427502 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10427502 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10356430 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10609113 500 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10080270 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10548060 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10469370 5 L Recipiente de metal 5 LT
10528250 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10427502 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5078/15
 Artículo restringido
En stock
CAS 108-10-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL 8938
Clave InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(C)CC(=O)C
Especificaciones
Punto de fusión de -84 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 117,4 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,16g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpentan-2-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.