Learn More
4-Metiloxazol, TRC
Código de producto. 30483745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483745 2.5 g 2.50 g
30469317 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3247002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-93-6
Fórmula molecular C4H5NO
Peso molecular (g/mol) 83.09
Sinónimo 4-Methyloxazole
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-oxazol
SMILES Cc1cocn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyloxazole
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0371