Learn More
Cloruro de 4-metiloxazol-5-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103752 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10085922 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103752 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10002DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 62348-24-7
Fórmula molecular C5H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 145.54
Número MDL MFCD06200856
Clave InChI YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2795217
Nombre IUPAC cloruro de 4-metil-1,3-oxazol-5-carbonilo
SMILES CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.54
Porcentaje de pureza 97%