Learn More
Ácido 4-metiloxazol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyloxazole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1196151-81-1 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-9-4(6-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1coc(n1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-metil-1,3-oxazol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.098 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.027 |