Learn More
Ácido 4-metiloctanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425217 5 g 5 g
11435217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22616.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54947-74-9 | C9H17O2 | 157.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54947-74-9
Fórmula molecular C9H17O2
Peso molecular (g/mol) 157.23
Número MDL MFCD00051938
Clave InChI LEGGANXCVQPIAI-MRVPVSSYSA-M
Sinónimo octanoic acid, 4-methyl, 4-methyl-octanoic acid, 4-methylcaprylic acid, +/--4-methyloctanoic acid, 4-methyl-n-octanoic acid, 4-methyl octanoic acid, octanoic acid, 4-methyl-, r, fema no. 3575, acmc-20mssw, acmc-20mssx
PubChem CID 62089
Nombre IUPAC ácido 4-metiloctanoico
SMILES CCCC[C@@H](C)CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyloctanoic acid
Densidad 0.91
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4335
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1755426
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 98%