Learn More
Ácido 4-(metilnitrosamino)-4-(3-piridil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid |
| CAS | 123743-84-0 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O3/c1-13(12-16)9(4-5-10(14)15)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CN(N=O)C(CCC(=O)O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[metil(nitroso)amino]-4-piridin-3-ilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0957 |