Learn More
Éster metílico del ácido 4-(metilnitrosamino)-4-(3-piridil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid Methyl Ester |
| CAS | 1246820-63-2 |
| Fórmula molecular | C11H15N3O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | γ-(Methylnitrosoamino)-3-pyridinebutanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O3/c1-14(13-16)10(5-6-11(15)17-2)9-4-3-7-12-8-9/h3-4,7-8,10H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC(N(C)N=O)c1cccnc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 237.26 |