Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil-N-óxido)-1-butanol, TRC
Código de producto. 30136071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136071 50 mg 50 miligramos
30008113 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32575550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85352-99-4
Fórmula molecular C10 H15 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 225.24
Sinónimo 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, 1-oxide, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol 1-oxide, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)butan-1-ol
Nombre IUPAC N-[4-hidroxi-4-(1-oxidopiridina-1-ium-3-il)butilo]-N-amida metilnitrosa
SMILES CN(CCCC(O)c1ccc[n+]([O-])c1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O3/c1-12(11-15)6-3-5-10(14)9-4-2-7-13(16)8-9/h2,4,7-8,10,14H,3,5-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1113