Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil-d4)-1-butanona (1,0 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) |
| CAS | 764661-24-7 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, N-Nitrosonornicotine-ketone D4 (pyridyl D4), 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Amida nitrosa N-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-il)butila |
| Peso molecular (g/mol) | 211.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1259 |
| Mostrar más |