Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona, TRC
Código de producto. 30136251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136251 1 g 1 g
18051140 10 mg 10 miligramos
18070650 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3257501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64091-91-4
Fórmula molecular C10 H13 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 207.23
Sinónimo 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, 4-(Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, NNK, NNK (carcinogen), N-Nitrosonornicotine ketone
Nombre IUPAC amida N-metil-N-(4-oxo-4-piridin-3-ilbutilo)nitroso
SMILES CN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosonornicotine ketone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1008
Porcentaje de pureza >95%