Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona N-óxido, TRC
Código de producto. 30136272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136272 5 mg 5 miligramos
30011342 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3257605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76014-82-9
Fórmula molecular C10 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 223.23
Nombre IUPAC N-metil-N-[4-(1-oxidopiridina-1-ium-3-il)-4-oxobutil]amida nitrosa
SMILES CN(CCCC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O3/c1-12(11-15)6-3-5-10(14)9-4-2-7-13(16)8-9/h2,4,7-8H,3,5-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0957