Learn More
4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona (1,0 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosonornicotine ketone |
| CAS | 64091-91-4 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 1x1 mL |
| Sinónimo | 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, 4-(Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, NNK, NNK (carcinogen), N-Nitrosonornicotine ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O |
| Nombre IUPAC | amida N-metil-N-(4-oxo-4-piridin-3-ilbutilo)nitroso |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1008 |
| Mostrar más |