Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol, TRC
Código de producto. 30012790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012790 5 mg 5 miligramos
30008436 25 mg 25 miligramos
30007300 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3257405MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76014-81-8
Fórmula molecular C10 H15 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 209.24
Sinónimo 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-4-piridina-3-ilbutilo)-N-amida de metilnitroso
SMILES CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1164
Porcentaje de pureza >95%