Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol N-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 17951425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951425 1 mg 1 miligramo
17933035 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3257451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350508-29-1
Fórmula molecular C16 H23 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 385.37
Sinónimo Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-[(1S)-1-hydroxy-4-(methylnitrosoamino)butyl]-, inner salt, stereoisomer (9CI), 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol N-β-D-glucuronide, NNAL-N-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[metil(nitroso)amino]-1-piridina-3-ilbutoxi]oxano-2-carboxílico
SMILES CN(CCCC(O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccnc2)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol N-beta-D-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23N3O8/c1-19(18-25)7-3-5-10(9-4-2-6-17-8-9)26-16-13(22)11(20)12(21)14(27-16)15(23)24/h2,4,6,8,10-14,16,20-22H,3,5,7H2,1H3,(H,23,24)/t10?,11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1485