Learn More
4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol (1 mg/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30392671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392671 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30392671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT05651X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 76014-81-8
Fórmula molecular C10 H15 N3 O2
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
SMILES CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-4-piridin-3-ilbutil)-N-metilnitroso amida
Peso molecular (g/mol) 209.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1164
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL