Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridilo)-1-butanol-1,2', 3', 4', 5', 6'-13C6, TRC
Código de producto. 30476477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476477 0.25 mg 0.25 miligramo
30474835 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3257410.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189877-28-8
Fórmula molecular 13C6 C4 H15 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 215.2
Sinónimo α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-13C6, (±)-NNAL-13C6, NNAL-13C6, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-1,2',3',4',5',6'-13C6, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-13C6
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-4-(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridina-3-il(4^{13}C)butilo)-N-amida metilnitrosa
SMILES CN(CCC[13CH](O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 1,pyridyl-13C6
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1366