Learn More
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridilo)-1-butanol-1,2', 3', 4', 5', 6'-13C6, TRC
Product Code. 30474835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
Unit Size:
0.25 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30474835 1 mg 1 miligramo
30476477 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30474835 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3257411MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1189877-28-8
Fórmula molecular 13C6 C4 H15 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 215.2
Sinónimo α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-13C6, (±)-NNAL-13C6, NNAL-13C6, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-1,2',3',4',5',6'-13C6, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-13C6
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-4-(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridina-3-il(4^{13}C)butilo)-N-amida metilnitrosa
SMILES CN(CCC[13CH](O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1)N=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 1,pyridyl-13C6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1366