Learn More
Clorhidrato de ácido 4-metilnicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470457 0.25 g 0.25 g
11450457 1 g 1 g
11460457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22367.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94015-05-1
Fórmula molecular C7H6NO2
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00832700
Clave InChI ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methylnicotinic acid hydrochloride, 4-methylpyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hcl, 4-methyl-nicotinic acid hydrochloride, acmc-209wrr, 4-methyl nicotinic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride;, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride salt, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride;
PubChem CID 2796506
SMILES CC1=CC=NC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylnicotinic acid hydrochloride
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC 4-metilpiridina-3-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza 97%