Learn More
4-metilnicotinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylnicotinamide |
| CAS | 7250-52-4 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxamide','4-methyl-, Nicotinamide','4-methyl- (6CI,8CI), 4-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 4-Methylnicotinamide, 4-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 131712, NSC 30041 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-9-4-6(5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMILES | Cc1ccncc1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-metilpiridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0637 |