Learn More
Ácido 4-metilnaftaleno-1-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479767 5 g 5 g
15469767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52998.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103986-53-4 | C11H11BO2 | 186.02 g/mol
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactvo para el acoplamiento de Suzuki-Miyaura.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103986-53-4
Fórmula molecular C11H11BO2
Peso molecular (g/mol) 186.02
Número MDL MFCD01632204
Clave InChI JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
PubChem CID 2773511
Nombre IUPAC ácido (4-metilnaftaleno-1-il)borónico
SMILES CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylnaphthalene-1-boronic acid
Punto de fusión 239°C to 240°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.02
Porcentaje de pureza 96%