Learn More
4-metilmorfolina, TRC
Código de producto. 30471947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30471947 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30471947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320470100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylmorpholine
CAS 109-02-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5H11NO
Cantidad 100 mL
Sinónimo 1-Methylmorpholine, 4-Methylmorpholine, KL 21, N-Methylmorpholine, NMM, NSC 938
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
SMILES CN1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-metilmorfolina
Peso molecular (g/mol) 101.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0841
Porcentaje de pureza >95