Learn More
Monohidrato de óxido-N 4-metilmorfolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408596 10 g 10 g
11408730 25 g 25 g
11418596 50 g 50 g
11418730 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11408596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15996.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70187-32-5 | C5H13NO3 | 135.163 g/mol
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate is used as a solvent to prepare cellulose fibers. It is an oxidant and involved in the catalytic OsO4 oxidation of olefins to cis-1,2-diols. It is also involved in ruthenium catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el monohidrato de óxido-N de 4-metilmorfolina se utiliza como disolvente para preparar fibras de celulosa. Es un oxidante e interviene en la oxidación catalídica por OsO4 de las olefinas a cis-1,2-dioles. También interviene en la oxidación catalizada del rutenio de alcoholes a aldehídos y cetonas.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70187-32-5
Fórmula molecular C5H13NO3
Peso molecular (g/mol) 135.163
Número MDL MFCD00149388
Clave InChI WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylmorpholine n-oxide monohydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide hydrate, 4-methylmorpholine n-oxide hydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide xhydrate, unii-087wu2ftq5, n-methylmorpholine n-oxide monohydrate, n-methylmorpholine n-oxide hydrate, n-methylmorpholine-n-oxide monohydrate, 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium hydrate, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, hydrate
PubChem CID 2724197
Nombre IUPAC 4-metil-4-oxidomorfolin-4-io; hidrato
SMILES C[N+]1(CCOCC1)[O-].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 10 g
Beilstein 5449441
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17 (117.15 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate