Learn More
4-Metilmorfolina N-óxido hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062800 25 g Frasco de vidrio 25 g
10701871 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80913-66-2 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80913-66-2 , 7529-22-8
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00005947
Clave InChI LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
PubChem CID 82029
ChEBI CHEBI:52093
Nombre IUPAC 4-metil-4-oxidomorfolin-4-io
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 75°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6171
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.