Learn More
N-óxido de 4-metilmorfolina, solución al 50 % en peso en agua
Código de producto. 10823201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10823201 25 g Frasco de vidrio 25 g
10745062 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10735062 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10823201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7529-22-8 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylmorpholine N-oxide
Nombre de nota 50 wt.% solution in water
CAS 7529-22-8, 7732-18-5
% mín. CAS 50.0, 48.0
% máx. CAS 52.0, 50.0
Punto de fusión -20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 118.0°C to 119.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H11NO2
Número MDL MFCD00005947
Cantidad 25 g
Fieser 07,244
Índice Merck 15, 6171
Gravedad específica 1.13
Sinónimo 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Clave InChI LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
Nombre IUPAC 4-metil-4-oxidomorfolin-4-io
Peso molecular (g/mol) 117.15
PubChem CID 82029
ChEBI CHEBI:52093
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación