Learn More
N-Óxido de 4-metilmorfolina, solución acuosa p/p al 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458730 100 g 100 g
11408667 250 g 250 g
11498657 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19802.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7529-22-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
4-Methylmorpholine N-oxide acts as a non-metallic catalyst for the cyanosilylation of ketones. It is also employed as a co-oxidant for Sharpless asymmetric dihydroxylation in ionic liquids. It serves as a solvent in the Lyocell process to produce tencel fiber. Further, it is used in the preparation of aldehydes from primary alcohols in the presence of tetrapropylammonium perruthenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-óxido de 4-metilmorfolina actúa como catalizador no metálico para la cianosililación de cetonas. También se emplea como cooxidante para la dihidroxilación asimétrica de Sharpless en líquidos iónicos. Sirve como disolvente en el proceso del lyocell para producir fibra de tencel. Además, se utiliza en la preparación de aldehídos a partir de alcoholes primarios en presencia de perrutenato de tetrapropilamonio.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol, acetona, éteres y dimetilsulfóxido.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. No compatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformiatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7529-22-8
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00005947
Clave InChI LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
PubChem CID 82029
ChEBI CHEBI:52093
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylmorpholine N-oxide
Nombre de nota w/w aq. soln.
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.5
Índice de refracción 1.422
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,ethers and dimethylsulfoxide.
Nombre IUPAC 4-metilmorfolin-4-io-4-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 50%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylmorpholine N-oxide